Drukuj
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9262-25G PC9262-5G
APOSPC9262-25GEA 4000 PLN
APOSPC9262-25G APOSPC9262-5G
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Formuła: C₆H₁₅F₆OP
Temp. topnienia: 145 °C
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 17950-40-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-876-6
Jednostka: 2925
ADR: 4.1+8,II