Drukuj
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9261-1G PC9261-250MG
APOSPC9261-1GEA 1020 PLN
APOSPC9261-1G APOSPC9261-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formuła: C₇H₃F₃N₂
Gęstość: 1,3473 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741366
Numer CAS: 870066-15-2