Drukuj
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC9254-10G PC9254-1G PC9254-5G
APOSPC9254-10GEA 3040 PLN
APOSPC9254-10G APOSPC9254-1G APOSPC9254-5G
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Formuła: C₈H₈F₃N
MW: 175.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…99 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 20…25 °C
Gęstość: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03701068
Numer CAS: 67169-22-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III