Drukuj
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9221-1G PC9221-500MG PC9221-5G
APOSPC9221-1GEA 1170 PLN
APOSPC9221-1G APOSPC9221-500MG APOSPC9221-5G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline 95%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231.61 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741354
Numer CAS: 25199-86-4