Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9219-1G PC9219-250MG PC9219-5G
APOSPC9219-1GEA 131 PLN
APOSPC9219-1G APOSPC9219-250MG APOSPC9219-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
Temp. topnienia: 173…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741353
Numer CAS: 505084-59-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III