Drukuj
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9217-5G PC9217-1G PC9217-25G
APOSPC9217-5GEA 211 PLN
APOSPC9217-5G APOSPC9217-1G APOSPC9217-25G
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₄FIO₂
MW: 266.01 g/mol
Temp. topnienia: 173…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788556
Numer CAS: 403-18-9