Drukuj
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9213-1G PC9213-5G
APOSPC9213-1GEA 269 PLN
APOSPC9213-1G APOSPC9213-5G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole 96%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formuła: C₈H₆F₃N₃
Temp. topnienia: 185…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632182
Numer CAS: 3671-66-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III