Drukuj
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9211-1G PC9211-500MG
APOSPC9211-1GEA 2440 PLN
APOSPC9211-1G APOSPC9211-500MG
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate
Formuła: C₁₉H₁₅F₃N₂O₃
Temp. topnienia: 212…214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00794680
Numer CAS: 338968-28-8