Drukuj
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC9207-1G PC9207-250MG PC9207-5G
APOSPC9207-1GEA 1210 PLN
APOSPC9207-1G APOSPC9207-250MG APOSPC9207-5G
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₁₀H₈BrF₃O₂
Temp. topnienia: 71…72 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094546
Numer CAS: 541550-00-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III