Drukuj
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9205-1G PC9205-5G
APOSPC9205-1GEA 145 PLN
APOSPC9205-1G APOSPC9205-5G
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formuła: C₈H₁₁ClFN₅
MW: 231.66 g/mol
Temp. topnienia: 212…216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051986
Numer CAS: 16018-83-0