Drukuj
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9200-1G PC9200-5G
APOSPC9200-1GEA 203 PLN
APOSPC9200-1G APOSPC9200-5G
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formuła: C₁₄H₁₀ClFO₂
Temp. topnienia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052227
Numer CAS: 172932-10-4