Drukuj
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Bromo-2-fluoro-5-picoline
PC9195-100G PC9195-10G PC9195-25G
APOSPC9195-100GEA 1110 PLN
APOSPC9195-100G APOSPC9195-10G APOSPC9195-25G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095305
Numer CAS: 17282-01-8