Drukuj
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9193-25G PC9193-5G PC9193-100G
APOSPC9193-25GEA 334 PLN
APOSPC9193-25G APOSPC9193-5G APOSPC9193-100G
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Temp. topnienia: 175…176 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00519334
Numer CAS: 402-13-1