Drukuj
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9192-5G PC9192-1G
APOSPC9192-5GEA 1790 PLN
APOSPC9192-5G APOSPC9192-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formuła: C₈H₆ClFO₂
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08146649
Numer CAS: 321-24-4