Drukuj
Kwas (2-fluoro-4-metoksyfenylo)octowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9191-1G PC9191-5G
APOSPC9191-1GEA 124 PLN
APOSPC9191-1G APOSPC9191-5G
Kwas (2-fluoro-4-metoksyfenylo)octowy
Kwas (2-fluoro-4-metoksyfenylo)octowy
Formuła: C₉H₉FO₃
Temp. topnienia: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06800744
Numer CAS: 883531-28-0