Drukuj
2-Fluoro-3-nitropirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9190-100G PC9190-25G
APOSPC9190-100GEA 1790 PLN
APOSPC9190-100G APOSPC9190-25G
2-Fluoro-3-nitropirydyna
2-Fluoro-3-nitropirydyna
Formuła: C₅H₃FN₂O₂
MW: 142.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 109…110 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 17.8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095068
Numer CAS: 1480-87-1