Drukuj
3-Amino-2-fluoropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9189-1G PC9189-5G
APOSPC9189-1GEA 110 PLN
APOSPC9189-1G APOSPC9189-5G
3-Amino-2-fluoropyridine
3-Amino-2-fluoropyridine
Formuła: C₅H₅FN₂
Gęstość: 1,212 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095248
Numer CAS: 1597-33-7