Drukuj
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9188-1G PC9188-5G PC9188-10G
APOSPC9188-1GEA 580 PLN
APOSPC9188-1G APOSPC9188-5G APOSPC9188-10G
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₁₀H₉F₃O
MW: 202.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08532499
Numer CAS: 851262-98-1