Drukuj
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9179-5G PC9179-25G PC9179-100G
APOSPC9179-5GEA 110 PLN
APOSPC9179-5G APOSPC9179-25G APOSPC9179-100G
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
Temp. topnienia: 141…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092932
Numer CAS: 38186-88-8