Drukuj
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9178-1G PC9178-250MG
APOSPC9178-1GEA 2280 PLN
APOSPC9178-1G APOSPC9178-250MG
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Formuła: C₃H₆ClF₂N
MW: 129.54 g/mol
Temp. topnienia: 145 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07777150
Numer CAS: 105614-25-3