Drukuj
2-Chloro-5-fluorobenzyloamina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9177-5G PC9177-1G PC9177-25G
APOSPC9177-5GEA 580 PLN
APOSPC9177-5G APOSPC9177-1G APOSPC9177-25G
2-Chloro-5-fluorobenzyloamina 97%
2-Chloro-5-fluorobenzyloamina
Formuła: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06213626
Numer CAS: 202522-23-4