Drukuj
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9173-5G PC9173-1G PC9173-10G
APOSPC9173-5GEA 0 PLN
APOSPC9173-5G APOSPC9173-1G APOSPC9173-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrF₂O₂
Temp. topnienia: 195…196 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368121
Numer CAS: 194804-91-6