Drukuj
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9163-1G PC9163-5G PC9163-25G
APOSPC9163-1GEA 110 PLN
APOSPC9163-1G APOSPC9163-5G APOSPC9163-25G
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.1300 g/mol
Temp. Wrzenia: 76…78 °C/8mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272402
Numer CAS: 65754-26-9