Drukuj
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
PC9145-25G PC9145-5G
APOSPC9145-25GEA 291 PLN
APOSPC9145-25G APOSPC9145-5G
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formuła: C₇H₆FNO₄S
MW: 219.19 g/mol
Temp. topnienia: 148…157 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00025066
Numer CAS: 453-72-5