Drukuj
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9143-1G PC9143-25G PC9143-5G
APOSPC9143-1GEA 116 PLN
APOSPC9143-1G APOSPC9143-25G APOSPC9143-5G
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₈H₆FNO
Temp. Wrzenia: 192 °C
Gęstość: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00673050
Numer CAS: 190774-50-6