Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
PC9139-1G PC9139-5G
APOSPC9139-1GEA 261 PLN
APOSPC9139-1G APOSPC9139-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.56 g/mol
Temp. topnienia: 157…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458125
Numer CAS: 590371-81-6