Drukuj
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
PC9138-1G PC9138-5G
APOSPC9138-1GEA 124 PLN
APOSPC9138-1G APOSPC9138-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formuła: C₇H₄F₃NO₂
Temp. topnienia: 184…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07774128
Numer CAS: 131747-40-5