Drukuj
5-Amino-2-fluoropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-pyridylamine, 2-Fluoropyridin-5-amine
PC9133-10G PC9133-250G PC9133-50G
APOSPC9133-10GEA 435 PLN
APOSPC9133-10G APOSPC9133-250G APOSPC9133-50G
5-Amino-2-fluoropyridine 97%
5-Amino-2-fluoropyridine
Formuła: C₅H₅FN₂
Temp. topnienia: 86…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632180
Numer CAS: 1827-27-6