Drukuj
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9131-1G PC9131-10G PC9131-5G
APOSPC9131-1GEA 203 PLN
APOSPC9131-1G APOSPC9131-10G APOSPC9131-5G
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₃
Temp. topnienia: 105…108 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236224
Numer CAS: 4837-19-8