Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9127-1G PC9127-25G PC9127-5G
APOSPC9127-1GEA 110 PLN
APOSPC9127-1G APOSPC9127-25G APOSPC9127-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236275
Numer CAS: 204339-72-0