Drukuj
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9124-1G PC9124-5G PC9124-250MG
APOSPC9124-1GEA 2030 PLN
APOSPC9124-1G APOSPC9124-5G APOSPC9124-250MG
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₅BrF₄
Temp. Wrzenia: 59 °C/3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094540
Numer CAS: 2250-36-4