Drukuj
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9117-25G PC9117-5G
APOSPC9117-25GEA 4340 PLN
APOSPC9117-25G APOSPC9117-5G
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide
Formuła: C₆H₁₁ClFNO
Temp. Wrzenia: 113…115 °C/27mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00101818
Numer CAS: 364-94-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III