Drukuj
α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9115-100G PC9115-25G PC9115-500G
APOSPC9115-100GEA 559 PLN
APOSPC9115-100G APOSPC9115-25G APOSPC9115-500G
α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid 99%
α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Numer MDL: MFCD00236279
Numer CAS: 115754-21-7