Drukuj
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(4-Fluorophenoxy)propylamine
PC911117-1G PC911117-5G
APOSPC911117-1GEA 392 PLN
APOSPC911117-1G APOSPC911117-5G
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine
Formuła: C₉H₁₂FNO
MW: 169.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06213776
Numer CAS: 116753-54-9