Drukuj
3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC910743-1G PC910743-5G
APOSPC910743-1GEA 638 PLN
APOSPC910743-1G APOSPC910743-5G
3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
3-Fluoro-4-methoxypyridine
Formuła: C₆H₆FNO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185605
Numer CAS: 1060805-03-9