Drukuj
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
PC910104-25G PC910104-5G
APOSPC910104-25GEA 1120 PLN
APOSPC910104-25G APOSPC910104-5G
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene
Formuła: C₇H₅ClF₂O
MW: 178.57 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09879256
Numer CAS: 81932-03-8