Drukuj
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-(Chloroacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Chloro-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC9100-10G PC9100-5G
APOSPC9100-10GEA 522 PLN
APOSPC9100-10G APOSPC9100-5G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formuła: C₉H₇ClF₃NO
MW: 237.61 g/mol
Temp. topnienia: 158…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084933
Numer CAS: 2707-23-5