Drukuj
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9091-25G PC9091-100G PC9091-5G
APOSPC9091-25GEA 261 PLN
APOSPC9091-25G APOSPC9091-100G APOSPC9091-5G
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene
Formuła: C₆H₂Br₂F₂
Temp. topnienia: 29…31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458122
Numer CAS: 28342-75-8