Drukuj
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine
PC908941-1G PC908941-5G
APOSPC908941-1GEA 946 PLN
APOSPC908941-1G APOSPC908941-5G
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₁ClFNO
MW: 191.63 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11099553
Numer CAS: 120351-93-1