Drukuj
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC908748-1G PC908748-5G
APOSPC908748-1GEA 795 PLN
APOSPC908748-1G APOSPC908748-5G
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
5-Fluoroisoindoline hydrochloride
Formuła: C8H9ClFN
MW: 173.6152 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832541
Numer CAS: 685565-15-5