Drukuj
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Fluoro-4-piperidone Hydrochloride
PC908720-1G PC908720-5G PC908720-10G
APOSPC908720-1GEA 656 PLN
APOSPC908720-1G APOSPC908720-5G APOSPC908720-10G
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride
Formuła: C₅H₉ClFNO
MW: 153.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11506659
Numer CAS: 1070896-59-1