Drukuj
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC908649-1G PC908649-250MG PC908649-5G
APOSPC908649-1GEA 371 PLN
APOSPC908649-1G APOSPC908649-250MG APOSPC908649-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formuła: C₅H₂BrF₃N₂
Temp. Wrzenia: 55…56 °C
Temp. topnienia: 21…23 °C
Gęstość: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09802248
Numer CAS: 785777-87-9