Drukuj
Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzoic acid Pentafluorophenyl ester
PC908537-1G PC908537-5G
APOSPC908537-1GEA 174 PLN
APOSPC908537-1G APOSPC908537-5G
Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Pentafluorophenyl Benzoate
Formuła: C₁₃H₅F₅O₂
MW: 288.17 g/mol
Temp. topnienia: 73…74 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 1548-84-1
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III