Drukuj
2,3-Difluorophenyl isothiocyanate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC907988-1G PC907988-250MG
APOSPC907988-1GEA 2980 PLN
APOSPC907988-1G APOSPC907988-250MG
2,3-Difluorophenyl isothiocyanate 95%
2,3-Difluorophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₃F₂NS
MW: 171.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 363179-57-1