Drukuj
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
PC907828-10G PC907828-25G
APOSPC907828-10GEA 0 PLN
APOSPC907828-10G APOSPC907828-25G
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.1500 g/mol
Gęstość: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018061
Numer CAS: 711-38-6