Drukuj
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC907074-1G PC907074-25G PC907074-5G
APOSPC907074-1GEA 139 PLN
APOSPC907074-1G APOSPC907074-25G APOSPC907074-5G
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formuła: C₈H₆F₄
MW: 178.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226544
Numer CAS: 141872-92-6