Drukuj
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9069-1G PC9069-5G PC9069-25G
APOSPC9069-1GEA 110 PLN
APOSPC9069-1G APOSPC9069-5G APOSPC9069-25G
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene
Formuła: C₈H₆F₄O₂
Temp. Wrzenia: 52 °C/50mmHg
Gęstość: 1,3949 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458119
Numer CAS: 22236-12-0