Drukuj
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC906562-250MG PC906562-1G PC906562-5G
APOSPC906562-250MGEA 393 PLN
APOSPC906562-250MG APOSPC906562-1G APOSPC906562-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrFN
MW: 190.0100 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12196979
Numer CAS: 1162674-74-9