Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9064-25G PC9064-5G PC9064-100G PC9064-10G
APOSPC9064-25GEA 667 PLN
APOSPC9064-25G APOSPC9064-5G APOSPC9064-100G APOSPC9064-10G
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine 98%
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
Formuła: C₅HF₄N
MW: 151.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 102 °C
Gęstość: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011734
Numer CAS: 2875-18-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 III