Drukuj
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC906397-1G PC906397-250MG PC906397-5G
APOSPC906397-1GEA 853 PLN
APOSPC906397-1G APOSPC906397-250MG APOSPC906397-5G
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09037361
Numer CAS: 1202578-27-5